2,3'-Difluorobenzophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2689M-1G PC2689M-5G
APOSPC2689M-1GEA 98.6 EUR
APOSPC2689M-1G APOSPC2689M-5G
2,3'-Difluorobenzophenone 97%
2,3'-Difluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₈F₂O
Pto. Ebullición: 142…143 °C/3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017914
Núm. CAS: 58139-11-0