2,4'-Difluorobenzofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2690B-100G PC2690B-25G PC2690B-5G
APOSPC2690B-100GEA 50.9 EUR
APOSPC2690B-100G APOSPC2690B-25G APOSPC2690B-5G
2,4'-Difluorobenzofenona 97%
2,4'-Difluorobenzofenona
Formula: C₁₃H₈F₂O
Pto. Ebullición: 176…178 °C/16mmHg
Pto. de fusión: 22…24 °C
Densidad: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000319
Núm. CAS: 342-25-6
EINECS: 206-441-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III