2,6-Difluorobenzofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2692-100G PC2692-25G PC2692-5G
APOSPC2692-100GEA 364 EUR
APOSPC2692-100G APOSPC2692-25G APOSPC2692-5G
2,6-Difluorobenzofenona 98%
2,6-Difluorobenzofenona
Formula: C₁₃H₈F₂O
Pto. Ebullición: 120 °C/2mmHg
Densidad: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009895
Núm. CAS: 59189-51-4
EINECS: 261-650-0