3,3'-Difluorobenzofenona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(3-fluorofenil)cetona
PC2693-1G PC2693-25G PC2693-5G
APOSPC2693-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2693-1G APOSPC2693-25G APOSPC2693-5G
3,3'-Difluorobenzofenona 99%
3,3'-Difluorobenzofenona
Formula: C₁₃H₈F₂O
Pto. de fusión: 58…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000337
Núm. CAS: 345-70-0