3,4-Difluorobenzofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2694-10G PC2694-50G PC2694-25G PC2694-100G
APOSPC2694-10GEA 21.9 EUR
APOSPC2694-10G APOSPC2694-50G APOSPC2694-25G APOSPC2694-100G
3,4-Difluorobenzofenona 98%
3,4-Difluorobenzofenona
Formula: C₁₃H₈F₂O
Pto. de fusión: 53…55 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009892
Núm. CAS: 85118-07-6