3,4'-Difluorobenzophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2695-1G PC2695-5G PC2695-10G
APOSPC2695-1GEA 26.1 EUR
APOSPC2695-1G APOSPC2695-5G APOSPC2695-10G
3,4'-Difluorobenzophenone 98%
3,4'-Difluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₈F₂O
Pto. de fusión: 56…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070811
Núm. CAS: 345-71-1