3,5-Difluorobenzofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2695D-25G PC2695D-50G PC2695D-5G
APOSPC2695D-25GEA 69.6 EUR
APOSPC2695D-25G APOSPC2695D-50G APOSPC2695D-5G
3,5-Difluorobenzofenona 97%
3,5-Difluorobenzofenona
Formula: C₁₃H₈F₂O
Pto. Ebullición: 117 °C/5mmHg
Pto. de fusión: 57…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061140
Núm. CAS: 179113-89-4