4,4'-Difluorobenzofenona 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(4-fluorofenil)cetona
PC2696-1KG PC2696-250G
APOSPC2696-1KGEA 109 EUR
APOSPC2696-1KG APOSPC2696-250G
4,4'-Difluorobenzofenona 98+%
4,4'-Difluorobenzofenona
Intermediate for the manufacture of polyetheretherketone(PEEK) high performance polymer.
Formula: C₁₃H₈F₂O
Pto. Ebullición: 170…172 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 102…110 °C
Densidad: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000353
Núm. CAS: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III