4-Fluoro-2-iodobenzoic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2698-1G
PC2698-25G
PC2698-5G
APOSPC2698-1GEA
21.9
EUR
APOSPC2698-1G
APOSPC2698-25G
APOSPC2698-5G
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid 99%
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Formula:
C₇H₄FIO₂ Pto. de fusión: 140…147 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04108278 Núm. CAS: 56096-89-0 |