5-Fluoro-2-iodobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2699-5G PC2699-10G
APOSPC2699-5GEA 37.7 EUR
APOSPC2699-5G APOSPC2699-10G
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid 98%
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄FIO₂
Pto. de fusión: 145…149 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00837316
Núm. CAS: 52548-63-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III