2,4,5-Trifluoroiodobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4,5-Trifluoro-1-iodobenzene, 1,2,4-Trifluoro-5-iodobenzene
PC2700-1G
PC2700-25G
PC2700-5G
APOSPC2700-1GEA
21.9
EUR
APOSPC2700-1G
APOSPC2700-25G
APOSPC2700-5G
2,4,5-Trifluoroiodobenzene
2,4,5-Trifluoroiodobenzene
Formula:
C₆H₂F₃I MW: 257,98 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04973898 Núm. CAS: 17533-08-3 |