3,4,5-Trifluoroiodobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2,3-Trifluoro-5-iodobenzene
PC2701-1G PC2701-5G PC2701-10G
APOSPC2701-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2701-1G APOSPC2701-5G APOSPC2701-10G
3,4,5-Trifluoroiodobenzene
3,4,5-Trifluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂F₃I
MW: 257,9800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03265259
Núm. CAS: 170112-66-0