5-Fluoro-3-iodotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Fluoro-5-iodotoluene, 1-Fluoro-3-iodo-5-methylbenzene, 5-Fluoro-3-iodo-1-methylbenzene
PC2702-1G
PC2702-5G
PC2702-25G
APOSPC2702-1GEA
26.1
EUR
APOSPC2702-1G
APOSPC2702-5G
APOSPC2702-25G
5-Fluoro-3-iodotolueno 98%
5-Fluoro-3-iodotolueno
Formula:
C₇H₆FI MW: 236,03 g/mol Densidad: 1,773 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 87 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07779015 Núm. CAS: 491862-84-1 |