2-Fluoropropeno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: α-Methylvinyl fluoride
PC2703-25G PC2703-5G
APOSPC2703-25GEA 357 EUR
APOSPC2703-25G APOSPC2703-5G
2-Fluoropropeno
2-Fluoropropeno
Formula: C₃H₅F
MW: 60,07 g/mol
Pto. Ebullición: –24 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 1184-60-7
UN: 3161
ADR: 2.1,