1-Cloro-3-fluoro-2-iodobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2704-1G PC2704-5G PC2704-10G
APOSPC2704-1GEA 24.8 EUR
APOSPC2704-1G APOSPC2704-5G APOSPC2704-10G
1-Cloro-3-fluoro-2-iodobenceno
1-Cloro-3-fluoro-2-iodobenceno
Formula: C₆H₃ClFI
MW: 256,4400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08458092
Núm. CAS: 127654-70-0