Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
TFFH, N-((Dimethylamino)fluoromethylene)-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate(V)
PC2706-25G
PC2706-100G
APOSPC2706-25GEA
63.8
EUR
APOSPC2706-25G
APOSPC2706-100G
Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Fluorinating Reagent
Formula:
C₅H₁₂F₇N₂P MW: 264,13 g/mol Pto. de fusión: 104…109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02684443 Núm. CAS: 164298-23-1 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)