3-(Trifluorometil)fenilhidracinio cloruro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Trifluorometil)fenilhidrazina clorhidrato
PC2707-10G PC2707-1G PC2707-5G
APOSPC2707-10GEA 23.2 EUR
APOSPC2707-10G APOSPC2707-1G APOSPC2707-5G
3-(Trifluorometil)fenilhidracinio cloruro 97%
3-(Trifluorometil)fenilhidracinio cloruro
Formula: C₇H₈ClF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100503
Núm. CAS: 3107-33-3