4-Cloro-2-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2-cyanobenzotrifluoride
PC2708-1G PC2708-5G PC2708-25G
APOSPC2708-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2708-1G APOSPC2708-5G APOSPC2708-25G
4-Cloro-2-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
4-Cloro-2-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃ClF₃N
Pto. Ebullición: 109 °C/10mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060671
Núm. CAS: 320-41-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III