Ácido 4-cloro-2-(trifluorometil)benzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ácido 4-cloro-α-α-α-trifluoro-o-toluico
PC2709-25G
PC2709-5G
PC2709-100G
APOSPC2709-25GEA
92.8
EUR
APOSPC2709-25G
APOSPC2709-5G
APOSPC2709-100G
Ácido 4-cloro-2-(trifluorometil)benzoico 97%
Ácido 4-cloro-2-(trifluorometil)benzoico
Formula:
C₈H₄ClF₃O₂ MW: 224.57 g/mol Pto. de fusión: 108…110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094162 Núm. CAS: 142994-09-0 |