3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2714-1G PC2714-100G
APOSPC2714-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2714-1G APOSPC2714-100G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₈H₇ClF₆N₂
Pto. de fusión: ca 208 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094165
Núm. CAS: 502496-23-3