3,4-Difluorofenilhidracinio cloruro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Difluorofenilhidrazina clorhidrato
PC2720-5G PC2720-25G PC2720-100G
APOSPC2720-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2720-5G APOSPC2720-25G APOSPC2720-100G
3,4-Difluorofenilhidracinio cloruro 97%
3,4-Difluorofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₇ClF₂N₂
Pto. de fusión: ca 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094170
Núm. CAS: 875664-54-3