3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3,5-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC2721-25G PC2721-5G
APOSPC2721-25GEA 34.8 EUR
APOSPC2721-25G APOSPC2721-5G
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₇Cl₃N₂
MW: 213.49 g/mol
Pto. de fusión: 261…266 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094171
Núm. CAS: 502496-27-7