Cloruro de 2,4-difluorobenzoilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2723-100G PC2723-250G PC2723-25G
APOSPC2723-100GEA 87 EUR
APOSPC2723-100G APOSPC2723-250G APOSPC2723-25G
Cloruro de 2,4-difluorobenzoilo 97%
Cloruro de 2,4-difluorobenzoilo
Formula: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Pto. Ebullición: 96…98 °C/15mmHg
Densidad: 1,437 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000658
Núm. CAS: 72482-64-5
EINECS: 276-690-4
UN: 3265
ADR: 8,II