Cloruro de 2,5-difluorobenzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2724-10G PC2724-100G PC2724-25G PC2724-5G
APOSPC2724-10GEA 37.9 EUR
APOSPC2724-10G APOSPC2724-100G APOSPC2724-25G APOSPC2724-5G
Cloruro de 2,5-difluorobenzoilo 98%
Cloruro de 2,5-difluorobenzoilo
Formula: C₇H₃ClF₂O
Pto. Ebullición: 92…93 °C/34mmHg
Densidad: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009929
Núm. CAS: 35730-09-7
EINECS: 252-701-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II