Cloruro de 2,6-difluorobenzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2725-100G PC2725-250G
APOSPC2725-100GEA 59.9 EUR
APOSPC2725-100G APOSPC2725-250G
Cloruro de 2,6-difluorobenzoilo 98%
Cloruro de 2,6-difluorobenzoilo
Formula: C₇H₃ClF₂O
Pto. Ebullición: 72…75 °C/13mmHg
Densidad: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000659
Núm. CAS: 18063-02-0
EINECS: 241-971-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II