2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2726-5G PC2726-25G
APOSPC2726-5GEA 77 EUR
APOSPC2726-5G APOSPC2726-25G
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃FIN
Pto. de fusión: 103…105 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094172
Núm. CAS: 137553-42-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III