Cloruro de 3,4-difluorobenzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2727-100G PC2727-10G
APOSPC2727-100GEA 144 EUR
APOSPC2727-100G APOSPC2727-10G
Cloruro de 3,4-difluorobenzoilo 98%
Cloruro de 3,4-difluorobenzoilo
Formula: C₇H₃ClF₂O
Pto. Ebullición: 185…186 °C
Densidad: 1,402 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009930
Núm. CAS: 76903-88-3
EINECS: 278-570-7
UN: 3265
ADR: 8,II