Cloruro de 3,5-difluorobenzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2728-100G PC2728-25G
APOSPC2728-100GEA 186 EUR
APOSPC2728-100G APOSPC2728-25G
Cloruro de 3,5-difluorobenzoilo 98%
Cloruro de 3,5-difluorobenzoilo
Formula: C₇H₃ClF₂O
Pto. Ebullición: 173…175 °C
Densidad: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010309
Núm. CAS: 129714-97-2
UN: 3265
ADR: 8,II