Alcohol 2,3-difluorobencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2729-1G PC2729-5G PC2729-10G
APOSPC2729-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2729-1G APOSPC2729-5G APOSPC2729-10G
Alcohol 2,3-difluorobencílico 98%
Alcohol 2,3-difluorobencílico
Formula: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Densidad: 1,282 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010312
Núm. CAS: 75853-18-8