Alcohol 2,4-difluorobencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Difluorobenzyl Alcohol, (2,4-Difluorophenyl)methanol
PC2730-25G
APOSPC2730-25GEA 56.7 EUR
APOSPC2730-25G
Alcohol 2,4-difluorobencílico 98%
Alcohol 2,4-difluorobencílico
Formula: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Pto. Ebullición: 51…52 °C/1mmHg
Densidad: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009983
Núm. CAS: 56456-47-4
EINECS: 260-191-3