Alcohol 2,5-difluorobencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2731-100G
PC2731-250G
PC2731-25G
APOSPC2731-100GEA
71.2
EUR
APOSPC2731-100G
APOSPC2731-250G
APOSPC2731-25G
Alcohol 2,5-difluorobencílico 98%
Alcohol 2,5-difluorobencílico
Formula:
C₇H₆F₂O Densidad: 1,29 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 93 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010627 Núm. CAS: 75853-20-2 EINECS: 278-325-4 |