Alcohol 2,6-difluorobencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2732-10G PC2732-25G
APOSPC2732-10GEA 21.9 EUR
APOSPC2732-10G APOSPC2732-25G
Alcohol 2,6-difluorobencílico 98%
Alcohol 2,6-difluorobencílico
Formula: C₇H₆F₂O
Pto. Ebullición: 88 °C/14mmHg
Densidad: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004603
Núm. CAS: 19064-18-7