Alcohol 3,4-difluorobencílico 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2733-25G PC2733-1G
APOSPC2733-25GEA 23.4 EUR
APOSPC2733-25G APOSPC2733-1G
Alcohol 3,4-difluorobencílico 96%
Alcohol 3,4-difluorobencílico
Formula: C₇H₆F₂O
Densidad: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010628
Núm. CAS: 85118-05-4
EINECS: 285-657-3