Alcohol 3,5-difluorobencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3,5-Difluorophenyl)methanol
PC2734-100G PC2734-10G
APOSPC2734-100GEA 77 EUR
APOSPC2734-100G APOSPC2734-10G
Alcohol 3,5-difluorobencílico 98%
Alcohol 3,5-difluorobencílico
Formula: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Pto. Ebullición: 98…99 °C/9mmHg
Densidad: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010313
Núm. CAS: 79538-20-8