2,3-Difluorobencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2,3-Difluorophenyl)methanamine
PC2734W-1G PC2734W-5G
APOSPC2734W-1GEA 23.2 EUR
APOSPC2734W-1G APOSPC2734W-5G
2,3-Difluorobencilamina 98%
2,3-Difluorobencilamina
Formula: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Pto. Ebullición: 65 °C/4mmHg
Densidad: 1,223 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070793
Núm. CAS: 72235-51-9
UN: 2735
ADR: 8,III