2,4-Difluorobencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2,4-Difluorophenyl)methanamine
PC2735-100G
APOSPC2735-100GEA 75.4 EUR
APOSPC2735-100G
2,4-Difluorobencilamina 98%
2,4-Difluorobencilamina
Formula: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Pto. Ebullición: 55…57 °C/8mmHg
Densidad: 1,204 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010142
Núm. CAS: 72235-52-0
EINECS: 276-502-0
UN: 2735
ADR: 8,III