2,6-Difluorobencilamina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2737-25G PC2737-5G PC2737-100G
APOSPC2737-25GEA 52.2 EUR
APOSPC2737-25G APOSPC2737-5G APOSPC2737-100G
2,6-Difluorobencilamina 95%
2,6-Difluorobencilamina
Formula: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Pto. Ebullición: 174…177 °C
Densidad: 1,197 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010144
Núm. CAS: 69385-30-4
EINECS: 273-983-9
UN: 2735
ADR: 8,III