3,4-Difluorobencilamina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2738-100G PC2738-25G PC2738-5G
APOSPC2738-100GEA 203 EUR
APOSPC2738-100G APOSPC2738-25G APOSPC2738-5G
3,4-Difluorobencilamina 99%
3,4-Difluorobencilamina
Formula: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Densidad: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010145
Núm. CAS: 72235-53-1
EINECS: 276-503-6
UN: 2735
ADR: 8,III