3,5-Difluorobencilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2738D-1G PC2738D-10G
APOSPC2738D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2738D-1G APOSPC2738D-10G
3,5-Difluorobencilamina 97%
3,5-Difluorobencilamina
Formula: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Pto. Ebullición: 184 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061244
Núm. CAS: 90390-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III