α-Bromo-2,3-difluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromometil)-2,3-difluorobenceno
PC2739-100G PC2739-25G PC2739-5G
APOSPC2739-100GEA 249 EUR
APOSPC2739-100G APOSPC2739-25G APOSPC2739-5G
α-Bromo-2,3-difluorotolueno 98%
α-Bromo-2,3-difluorotolueno
Formula: C₇H₅BrF₂
Densidad: 1,628 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042488
Núm. CAS: 113211-94-2
UN: 3265
ADR: 8,II