2-Fluoro-4-iodobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2740-1G PC2740-25G PC2740-5G
APOSPC2740-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2740-1G APOSPC2740-25G APOSPC2740-5G
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid 95%
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄FIO₂
Pto. de fusión: 216…219 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094173
Núm. CAS: 124700-40-9