α-Bromo-2,4-difluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromometil)-2,4-difluorobenceno
PC2741-100G PC2741-25G
APOSPC2741-100GEA 226 EUR
APOSPC2741-100G APOSPC2741-25G
α-Bromo-2,4-difluorotolueno 98%
α-Bromo-2,4-difluorotolueno
Formula: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Pto. Ebullición: 42…43 °C/1mmHg
Densidad: 1,613 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011649
Núm. CAS: 23915-07-3
EINECS: 245-938-3
UN: 2920
ADR: 8+3,II