α-Bromo-2,5-difluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Bromometil)-1,4-difluorobenceno
PC2742-10G PC2742-250G PC2742-50G
APOSPC2742-10GEA 21.9 EUR
APOSPC2742-10G APOSPC2742-250G APOSPC2742-50G
α-Bromo-2,5-difluorotolueno 98%
α-Bromo-2,5-difluorotolueno
Formula: C₇H₅BrF₂
Densidad: 1,609 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009897
Núm. CAS: 85117-99-3
UN: 2924
ADR: 3+8,II