α-Bromo-2,6-difluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
PC2743-25G PC2743-100G
APOSPC2743-25GEA 42.2 EUR
APOSPC2743-25G APOSPC2743-100G
α-Bromo-2,6-difluorotolueno 98%
α-Bromo-2,6-difluorotolueno
Can protect alcohols as 2,6-difluorobenzyl ethers see : Helv. Chim. Acta, 79, 1159 (1996), these ethersunlike benzyl ethers are stable during cationic reactions.
Formula: C₇H₅BrF₂
MW: 207.02 g/mol
Pto. de fusión: 51…55 °C
Densidad: 1.6
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000329
Núm. CAS: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
UN: 3261
ADR: 8 II