4-(Bromometil)-1,2-difluorobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,4-Difluorobenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-1,2-difluorobenzene
PC2745-100G PC2745-25G PC2745-1G PC2745-5G
APOSPC2745-100GEA 95.7 EUR
APOSPC2745-100G APOSPC2745-25G APOSPC2745-1G APOSPC2745-5G
4-(Bromometil)-1,2-difluorobenceno 97%
4-(Bromometil)-1,2-difluorobenceno
Formula: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Pto. Ebullición: 59…61 °C/3,5mmHg
Densidad: 1,618 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009889
Núm. CAS: 85118-01-0
EINECS: 285-653-1
UN: 3265
ADR: 8,III