2,2'-Difluorobifenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2748-1G PC2748-25G PC2748-5G
APOSPC2748-1GEA 87 EUR
APOSPC2748-1G APOSPC2748-25G APOSPC2748-5G
2,2'-Difluorobifenilo
2,2'-Difluorobifenilo
Formula: C₁₂H₈F₂
Pto. de fusión: 117…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 388-82-9
UN: 3152
ADR: 9,II