3,3'-Difluorobiphenyl 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3'-Difluoro-1,1'-biphenyl
PC2748C-1G PC2748C-5G
APOSPC2748C-1GEA 198 EUR
APOSPC2748C-1G APOSPC2748C-5G
3,3'-Difluorobiphenyl 97%
3,3'-Difluorobiphenyl
Formula: C₁₂H₈F₂
MW: 190,19 g/mol
Pto. Ebullición: 130 °C/14mmHg
Pto. de fusión: 44415 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039216
Núm. CAS: 396-64-5
EINECS: 206-905-9
UN: 3151
ADR: 9,II