4,4'-Difluorobifenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2750-5G PC2750-10G PC2750-1G
APOSPC2750-5GEA 52.2 EUR
APOSPC2750-5G APOSPC2750-10G APOSPC2750-1G
4,4'-Difluorobifenilo 97%
4,4'-Difluorobifenilo
Formula: C₁₂H₈F₂
Pto. Ebullición: 254…255 °C
Pto. de fusión: 88…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000349
Núm. CAS: 398-23-2
EINECS: 206-910-6
UN: 3152
ADR: 9,II