Bis(4-fluorofenil) sulfona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4'-Difluorodifenilsulfona
PC2752-100G PC2752-25G PC2752-500G
APOSPC2752-100GEA 78.3 EUR
APOSPC2752-100G APOSPC2752-25G APOSPC2752-500G
Bis(4-fluorofenil) sulfona 98%
Bis(4-fluorofenil) sulfona
Formula: C₁₂H₈F₂O₂S
MW: 254,26 g/mol
Pto. de fusión: 98…100 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000350
Núm. CAS: 383-29-9
EINECS: 206-847-4