2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, 2,4-Difluorophenacyl bromide
PC2755-25G PC2755-5G PC2755-100G
APOSPC2755-25GEA 34.8 EUR
APOSPC2755-25G APOSPC2755-5G APOSPC2755-100G
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrF₂O
MW: 235.03 g/mol
Pto. de fusión: 31…35 °C
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142822
Núm. CAS: 102429-07-2
UN: 2925
ADR: 4.1+8 II